Learn More
Eppendorf™ ThermoStat™ C
Código de producto. 13547530 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220 - 240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
13547530 220 - 240 V cada uno
1 options
Código de producto. 13547530 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5383000019
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Utilice este dispositivo de control de temperatura para calentar y refrigerar casi cualquier recipiente de su laboratorio. El dispositivo Eppendorf ThermoStat™ C es ideal para establecer con precisión temperaturas y mantenerlas.
  • Calefacción y refrigeración activa en todos los formatos habituales de recipientes y placas, desde μ5 L hasta 50 ml, para una alta flexibilidad
  • Amplia gama de SmartBlocks Permite una alta flexibilidad de los vasos
  • Excelente precisión de la temperatura para la manipulación segura de muestras
  • Velocidades de enfriamiento muy rápidas de hasta 5 C/°min, lo que reduce el tiempo de espera.
  • Baja temperatura (por ejemplo, 4 °C °o 0 °C) °incluso a temperaturas ambiente más altas para una incubación segura de las muestras
  • Las teclas de °temperatura (4 °C, 16 °C, 37 °C, 56 °C y 95 °C) brindan acceso rápido a las temperaturas experimentales comúnmente utilizadas.
  • Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) La compatibilidad evita la condensación y mejora la homogeneidad de la temperatura dentro de los tubos de muestra (hasta 2,0 ml)
  • Completa gama de ranuras de programa (hasta 15) para ofrecer flexibilidad de uso del dispositivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo Termostato C
Requisitos eléctricos 220 - 240 V
Tensión 220 - 240 V