Learn More
Eppendorf™ Termobloque para 24 tubos criogénicos
Código de producto. 16883543 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
12,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
16883543 12,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16883543 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5318000001
Impulse su laboratorio con los descuentos de Eppendorf este otoño
Usar código promocional 27953
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los Eppendorf SmartBlocks están disponibles en diferentes formatos para adaptarse a los distintos tipos de recipientes del laboratorio.
  • El diseño de bloque optimizado permite una transferencia óptima de la temperatura dentro de la muestra para recibir excelentes resultados
  • La calibración específica de Eppendorf SmartBlock mediante tecnología de sensor integrada maximiza la precisión de la temperatura y homogeneidad
  • Cada SmartBlock se inspecciona individualmente en la producción para comprobar la precisión de la temperatura y se entrega con un certificado incluido específico de número de serie para fines de documentación
  • Termobloques aislados para un funcionamiento ergonómico: no quemará su dedos (concepto PhysioCare)
  • Reconocimiento automático de bloques para una manipulación segura
  • La tecnología Eppendorf QuickRelease™ permite un intercambio de bloques rápido y sencillo: sin necesidad de herramientas
  • Limitado a ThermoMixer C y termostato C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Eppendorf ThermoMixer™ C y Eppendorf ThermoStat™ C
Para utilizar con (aplicación) 24 tubos criogénicos
Volumen de la muestra (métrico) 1,5 a 2 ml
Velocidad 2000 rpm
Diámetro exterior (métrico) 12,5 mm