Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de purificación de agua Thermo Scientific™ para Thermo Scientific™ Barnstead Pacific TII
Descripción
IQ
- Verifica que el equipo, los manuales, los suministros y cualquier otro accesorio hayan llegado intactos, según se especifica en la solicitud de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
- Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
- Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
- Límites de OQ: Registre una lista de los límites recomendados por el fabricante para garantizar que el sistema funcione como se espera.
- Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
Pruebas clave: Ajuste de caudal, Presión del agua, Resistividad, Falla de alimentación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Purificación de agua |
| Tipo de producto | Servicios de IQ/OQ |
| Service Offering | Garantía de recualificación exclusiva para la industria, sin coste adicional. Unity Lab Services es el único proveedor de servicios OEM que ofrece garantía y promete recalificar instrumentos y equipos sin coste alguno si un componente clave falla bajo la garantía original de fábrica o un plan de servicio de instrumentos cualificado. |
| Ubicación | Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada. |
| Incluye | Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ |