Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de purificación de agua Thermo Scientific™ para Thermo Scientific™ Barnstead GenPure, todos los modelos
Código de producto. 15631589
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Thermo Scientific Purificación de agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15631589 Thermo Scientific Purificación de agua cada uno
1 options
Código de producto. 15631589 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor IOQPCKE50133917
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todos los sistemas de purificación de agua Thermo Scientific. Servicio de validación para Thermo Scientific Barnstead GenPure, todos los modelos
IQ
  • Verifica que el equipo, los manuales, los suministros y cualquier otro accesorio hayan llegado intactos, según se especifica en la solicitud de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
  • Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
  • Límites de OQ: Registre una lista de los límites recomendados por el fabricante para garantizar que el sistema funcione como se espera.
  • Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
Pruebas clave: Ajuste de caudal, Presión del agua, Resistividad, Falla de alimentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Purificación de agua
Tipo de producto Servicios de IQ/OQ
Ubicación Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Incluye Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ