Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de ultracongeladores Thermo Scientific™ con mapeo de temperatura
Código de producto. 16434984
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ThermoScientific Congeladores ULT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16434984 ThermoScientific Congeladores ULT cada uno
1 options
Código de producto. 16434984 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor IOPQPCKE89003484
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todos los modelos de ultracongeladores Thermo Scientific: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
IQ
  • Verifica que el equipo, los manuales, los suministros y cualquier otro accesorio hayan llegado intactos, según se especifica en la solicitud de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
  • Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
  • Límites de OQ: Registre una lista de los límites recomendados por el fabricante para garantizar que el sistema funcione como se espera.
  • Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo. - Pruebas clave: Puerta entreabierta, Fallo de energía, Alertas de temperatura
Mapeo de temperatura
  • Resultados y pruebas de mapeo de temperatura: Probar las capacidades importantes del equipo para asegurarse de que el equipo funciona de acuerdo con el uso previsto del sistema.
Mapeo de temperatura de múltiples puntos para un período de 24 horas con intervalos de datos de 1 minuto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) ThermoScientific Congeladores ULT
Tipo de producto Servicios de IQ/OQ/PQ
Ubicación Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Incluye Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ