Learn More
Unity Lab Services™ Documentación de validación de ultracongeladores Thermo Scientific™
Código de producto. 12704493
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ThermoScientific Congeladores ULT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12704493 ThermoScientific Congeladores ULT cada uno
1 options
Código de producto. 12704493 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor IOQDOCE89003481
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Proveedor de servicios OEM. Todos los protocolos diseñados para optimizar la eficiencia están incluidos con la documentación de validación de ultracongeladores para la serie Forma 900, HeraFreeze HFUB y HFC, Thermo Scientific TSC y TSE, Revco ExF, Revco CxF, Thermo Scientific ULT10140 y ULT7150
  • Documentación IQ/OQ que respalde los requisitos regulatorios y las normas del sector para el cumplimiento de instrumentos. Nuestros documentos se mantienen actualizados realizando revisiones anuales. Trabajamos directamente con nuestros expertos en productos para disponer de la documentación más actualizada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) ThermoScientific Congeladores ULT
Descripción Documentación solo para lo siguiente, servicios no incluidos: La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones de diseño; comprobación de puerta abierta y pérdida de potencia.
Tipo de producto Documento IQ/OQ
Ubicación Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Incluye Documento IQ/OQ