Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual serie TSX
BIOPHARMA
Código de producto. 16337191 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE 7/7
Reino Unido/Irlanda o UE (CEE 7/7)
Requisitos eléctricos:
208-230 V, 50 Hz
Dimensiones interiores (F x An x Al):
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Requisitos eléctricos Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
16337191 Reino Unido/Irlanda o UE (CEE 7/7) 208-230 V, 50 Hz 28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) cada uno
15658416 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz 28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16337191 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSX3020FV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10619.22€
    7935.19€ / paquete de 1
    Ahorro 2684.03€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual Thermo Scientific™ serie TSX constituyen una elección sostenible para el almacenamiento clínico y de laboratorio
Los congeladores de alto rendimiento a - 20 °C con descongelación manual serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de productos clínicos y de laboratorio a - 20 °C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 50 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Refrigerantes R290 naturales que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Rango de temperatura de - 35 °C a - 15 ° C, punto de ajuste de fábrica en - 20 °C
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registradores gráficos opcionales disponibles
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
*Datos archivados. Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Congelador de gran rendimiento
Capacidad (imperial) 29,2 pies cuad.
Capacidad (métrico) 827 L
Intervalo de temperatura De - 25 °C a - 15 °C
Temperatura (valor de referencia) De - 25 °C a - 15 °C (- 20 °C)
Modelo de puerta Sólido
No. of Doors 1
Estantes 4
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE
Modelo Upright, TSX3020FV
Pantalla Microprocesador
Línea de productos Serie TSX
Descongelación Manual
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 38,9 x 34,0 x 78,5 in (99,0 x 86,4 x 199,4 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
Fondo exterior (imperial) 38,9 in
Fondo interior (imperial) 28,5 in
Fondo exterior (métrico) 99,0 cm
Fondo interior (métrico) 72,3 cm
Altura exterior (imperial) 78,5 in
Altura (imperial) interior 58 in
Altura exterior (métrico) 199,4 cm
Altura (métrico) interior 147,3 cm
Anchura exterior (imperial) 34.0 in.
Anchura (imperial) interior 30 in.
Anchura exterior (métrico) 86,4 cm
Anchura (métrico) interior 76,2 cm
Opciones de vigilancia Inalámbrico
Registrador de gráficos Opcional
Compatibilidad con vista inteligente Smart-Vue Compatible
Amperaje 15 A
Tipo de tapón Reino Unido/Irlanda o UE (CEE 7/7)
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 208-230 V, 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
compresor V-drive
Refrigerante R290
Peso con embalaje (imperial) 483 lb
Peso con embalaje (métrico) 219 kg
Peso (imperial) 415 lb
Peso (métrico) 188 kg
Capacidad de la gradilla 4
Mostrar más Mostrar menos
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.