Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de equipos de almacenamiento de nitrógeno líquido Thermo Scientific™ para sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™
Código de producto. 15526219
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Thermo Scientific CryoPlus Sistemas de almacenamiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15526219 Thermo Scientific CryoPlus Sistemas de almacenamiento cada uno
1 options
Código de producto. 15526219 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor IOQPCKE89003506
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todos los equipos de almacenamiento de nitrógeno líquido Thermo Scientific. Servicio de validación de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific CryoPlus&tr
IQ
  • Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
  • Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
  • Límites de OQ: Registre una lista de los límites recomendados por el fabricante para garantizar que el sistema funcione como se espera.
  • Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
  • Pruebas clave: Puerta entreabierta, corte de energía, alertas de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific CryoPlus Sistemas de almacenamiento
Descripción La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones de diseño; comprobación de puerta abierta y pérdida de potencia.
Tipo de producto Servicios de IQ/OQ
Ubicación Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Incluye Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ