Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Servicio de validación de equipos de almacenamiento de nitrógeno líquido con mapeo de temperatura para CryoPlus™ Sistemas de almacenamiento
Código de producto. 15651549
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Thermo Scientific Liquid Nitrogen Storage Equipment including Thermo Scientific CryoPlus™ Storage Systems
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15651549 Thermo Scientific Liquid Nitrogen Storage Equipment including Thermo Scientific CryoPlus™ Storage Systems cada uno
1 options
Código de producto. 15651549 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor IOPQPCKE89003506
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Cumpla con nuestra Garantía de recalificación sin cargo exclusiva de la industria incluida con cada Thermo Scientific Servicio de Validación de Equipos de Almacenamiento de Nitrógeno Líquido con Mapeo de Temperatura para Thermo Scientific CryoPlus™ Sistemas de almacenamiento
IQ
  • Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
  • Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
  • Límites de OQ: Registre una lista de los límites recomendados por el fabricante para garantizar que el sistema funcione como se espera.
  • Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo. - Pruebas clave: Puerta entreabierta, Fallo de energía, Alertas de temperatura
Mapeo de temperatura
  • Resultados y pruebas de mapeo de temperatura: Probar las capacidades importantes del equipo para asegurarse de que el equipo funciona de acuerdo con el uso previsto del sistema.
  • - Mapeo de temperatura de múltiples puntos para un período de 24 horas con intervalos de datos de 1 minuto. Incluye pruebas de ciclo de congelación de enfriamiento de fase líquida, refrigeración superior, cambio de fase a sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Liquid Nitrogen Storage Equipment including Thermo Scientific CryoPlus™ Storage Systems
Ubicación Contact your local sales representative for a list of standard and extended coverage areas.
Incluye Travel to major metropolitan areas. Does not include Installation. Instrument must be installed, powered-up and set temperature point for 24 hours before on-site service