Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Servicio de validación de refrigeradores de laboratorio con mapa de temperatura
Descripción
IQ
- Verifica que el equipo, los manuales, los suministros y cualquier otro accesorio hayan llegado intactos, según se especifica en la solicitud de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
- Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
- Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
- Límites de OQ: Registre una lista de los límites recomendados por el fabricante para garantizar que el sistema funcione como se espera.
- Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo. - Pruebas clave: Puerta entreabierta, Fallo de energía, Alertas de temperatura
Mapeo de temperatura
- Resultados y pruebas de mapeo de temperatura: Probar las capacidades importantes del equipo para asegurarse de que el equipo funciona de acuerdo con el uso previsto del sistema.
Mapeo de temperatura de múltiples puntos para un período de 24 horas con intervalos de datos de 1 minuto.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Refrigerador de laboratorio |
| Descripción | La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, realice el mapeo de temperatura de la cámara vacía, abra la puerta y realice pruebas de pérdida de potencia. Mapeo de temperatura: 24 horas de mapeo de varios puntos. |
| Tipo de producto | Servicios de IQ/OQ |
| Service Offering | Garantía de recualificación gratuita, exclusiva del sector. Unity Lab Services es el único proveedor de servicios OEM que ofrece una garantía y promete recalificar instrumentos y equipos sin cargo si un componente clave falla mientras está bajo la garantía original de fábrica o un plan de servicio de instrumentos calificado. |
| Ubicación | Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada. |
| Incluye | Viajar a las principales áreas metropolitanas. No incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y fijado el punto de temperatura para 24 horas antes del servicio in situ. |