Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Columnas APS-2, tamaño μde partícula de 3 m μy 5 m
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
- En el modo de fase inversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
- Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L8 |
| Fase estacionaria | Amino (NH2) |
| Línea de productos | Hypersil Classical |
| Mostrar más |