Learn More
Thermo Scientific™ GLP Servicios de cumplimiento para congeladores de plasma
Código de producto. 15621599
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Servicios de conformidad con GLP para congeladores de plasma de aire forzado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15621599 Servicios de conformidad con GLP para congeladores de plasma de aire forzado cada uno
1 options
Código de producto. 15621599 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor IOQPCKE89003549
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todos los productos Thermo Scientific XBF
IQ
  • Verifica que el equipo, los manuales, los suministros y cualquier otro accesorio hayan llegado intactos, según se especifica en la solicitud de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Información de OQ sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
  • Límites de OQ: Registre una lista de los límites recomendados por el fabricante para garantizar que el sistema funcione como se espera.
  • Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
Pruebas clave: Puerta entreabierta, corte de energía, alertas de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Congelador de aire forzado Thermo Scientific con Thermo Scientific XBF
Descripción La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, realice el mapeo de temperatura de la cámara vacía, abra la puerta y realice pruebas de pérdida de potencia.
Tipo de producto Servicios de conformidad con GLP para congeladores de plasma de aire forzado
Ubicación Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Incluye Incluye desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ