Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de centrifugación Thermo Scientific con prueba de ciclo para centrífugas de alta velocidad y ultracentrífugas: Thermo Scientific, Sorvall
Código de producto. 15691539
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sorvall Centrífugas de supervelocidad y ultra
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15691539 Sorvall Centrífugas de supervelocidad y ultra cada uno
1 options
Código de producto. 15691539 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor IOPQPCKE89003493
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todos los servicios de validación de centrifugación Thermo Scientific con prueba de ciclo para centrífugas de alta velocidad y ultracentrífugas: Thermo Scientific
IQ
  • Verifica que el equipo, los manuales, los suministros y cualquier otro accesorio hayan llegado intactos, según se especifica en la solicitud de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
  • Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
  • Límites de OQ: Registre una lista de los límites recomendados por el fabricante para garantizar que el sistema funcione como se espera.
  • Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo. - Pruebas clave: Velocidad mínima/máxima, tiempo breve/prolongado, temperatura para modelos refrigerados
Prueba de ciclo
  • Ejercicio de prueba puntual de duración predefinida que supera las actividades de calibración y monitorización de la velocidad, el tiempo y la temperatura de rutina para asegurarse de que el equipo funciona de acuerdo con el uso previsto del sistema.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sorvall Centrífugas de supervelocidad y ultra
Descripción La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, realice pruebas de velocidad mín./máx., tiempo breve/prolongado y temperatura (en los modelos refrigerados). Prueba de ciclo: Ejercicio de prueba puntual de duración predefinida que supera las actividades de calibración y monitorización de la velocidad, el tiempo y la temperatura de rutina.
Ubicación Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Incluye Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ