Learn More
SymLine Colector de purga Werner
Código de producto. 16257751
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
1 x GLS80 (f) a 4 x GL45 (m)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de la unidad
16257751 1 x GLS80 (f) a 4 x GL45 (m) cada uno
1 options
Código de producto. 16257751 Proveedor SymLine N.º de proveedor 106660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    232.44€ / paquete de 1
    Ahorro 21.56€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Instale hasta 4 tapones de seguridad en su botella de purga con el Werner - SymLine. El colector de purga de Europa. Sin peligros ni contaminación: protege a las personas, el medio ambiente y el sistema de HPLC.
  • Manejo seguro y fácil: Los capilares están fijados de forma fiable.
  • Los filtros de disolvente tienen suficiente espacio debido a la amplia abertura de GLS80.
  • El SymLine. El sistema de seguridad del disolvente permanece permanentemente cerrada, la cadena de seguridad permanece intacta durante el proceso de purga.
  • PE-HD, conductivo electrostático
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Sistemas de HPLC/UHPLC
Descripción Colector de 4 vías Werner' para frasco de enjuague HPLC GLS80, PE-HD, conductivo electrostático, 4 x GL45 (m)
Para utilizar con (equipo) Frasco de purga
Tipo Purga del colector
Canales de disolventes 4
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Negro
Tamaño de rosca 1 x GLS80 (f) a 4 x GL45 (m)