Learn More
Talio para matriz de AAS 1 g/L HNO3 , Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12963295 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12963295 100 mL Frasco 100 ml
12973295 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12963295 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B 161 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-28-0
Fórmula molecular Tl
Peso molecular (g/mol) 204.38
Número MDL MFCD00134063
Clave InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Nombre IUPAC talio
SMILES [Tl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Thallium (Tl) 1000mg/l in HNO3 2%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .