Learn More
Thalidomide
Código de producto. 15483059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483059 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15483059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60271.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.70€
    76.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 20.05€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50-35-1 | C13H10N2O4 | 258.23 g/mol
Teratogenic compound found to inhibit HIV-1 replication and FGF-induced angiogenesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thalidomide
CAS 50-35-1
Color Blanco
Fórmula molecular C13H10N2O4
Número MDL MFCD00153873
Cantidad 100 mg
Número UN UN2811
Índice Merck 14,9255
Sinónimo thalidomide, thalomid, +/--thalidomide, sedoval, 2-2,6-dioxopiperidin-3-yl isoindoline-1,3-dione, corronarobetin, psycholiquid, psychotablets, theophilcholine, algosediv
Información de solubilidad Soluble in DMSO at 20mg/ml
Clave InChI UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C1N(C2CCC(=O)NC2=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Peso molecular (g/mol) 258.23
PubChem CID 5426
ChEBI CHEBI:74947
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thalidomide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thalidomide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.