Learn More
Talidomida, MP Biomedicals™
Código de producto. 11489941 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11489941 100 mg
11479941 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489941 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215875380
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
CAS 50-35-1
Fórmula molecular C13H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 258.23
Número MDL MFCD00153873
Clave InChI UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo thalidomide, thalomid, +/--thalidomide, sedoval, 2-2,6-dioxopiperidin-3-yl isoindoline-1,3-dione, corronarobetin, psycholiquid, psychotablets, theophilcholine, algosediv
PubChem CID 5426
ChEBI CHEBI:74947
Nombre IUPAC 2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-2,3-dihidro-1H-isoindol-1,3-diona
SMILES O=C1N(C2CCC(=O)NC2=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thalidomide
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • thalidomide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: thalidomide