Learn More
(+/-)-Thalidomide, 99+%
Código de producto. 15454669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454669 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15454669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62266.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50-35-1 | C13H10N2O4 | 258.23 g/mol
Teratogenic compound found to inhibit HIV-1 replication and FGF-induced angiogenesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Thalidomide
CAS 50-35-1
Color Blanco
Fórmula molecular C13H10N2O4
Número MDL MFCD00153873
Cantidad 100 mg
Número UN UN2811
Índice Merck 14,9255
Sinónimo thalidomide, thalomid, +/--thalidomide, sedoval, 2-2,6-dioxopiperidin-3-yl isoindoline-1,3-dione, corronarobetin, psycholiquid, psychotablets, theophilcholine, algosediv
Información de solubilidad Soluble in DMSO; Insoluble in water or ethanol
Clave InChI UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C1N(C2CCC(=O)NC2=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Peso molecular (g/mol) 258.23
PubChem CID 5426
ChEBI CHEBI:74947
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Powder