Learn More
Thalidomide 4-fluoride, MedChemExpress
Descripción
Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) is the Thalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) can be connected to the ligand for IRAK4 protein by a linker to form PROTAC IRAK4 degrader-1 (HY-129966).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thalidomide 4-fluoride |
| CAS | 835616-60-9 |
| Color | Morado |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H9FN2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cereblon ligand 4 E3 ligase Ligand 4 |
| Información de solubilidad | DMSO : 300 mg/mL (1086.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C(CC2)C(NC2=O)=O)C(C3=C1C=CC=C3F)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 276.22 |
| Mostrar más |