Learn More
TH-237A, MedChemExpress
Código de producto. 16457107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457107 5 mg 5 miligramos
16435286 100 mg 100 miligramos
16430707 50 mg 50 miligramos
16414388 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16457107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11054
MedChemExpress TH-237A(meso-GS 164) is a novel neuroprotective agent exhibiting favorable permeation across the blood brain barrier.
TH-237A(meso-GS 164) is a novel neuroprotective agent exhibiting favorable permeation across the blood brain barrier.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TH-237A
CAS 935467-97-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17F2NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo meso-GS 164
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (300.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 46 mg/mL (138.00 mM)
SMILES OCC12N([C@H](C3=CC=C(F)C=C3)OC2)[C@@H](C4=CC=C(F)C=C4)OC1
Peso molecular (g/mol) 333.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.33
Porcentaje de pureza 98.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration