Descripción
TfR (Transferrin R) Monoclonal antibody specifically detects TfR (Transferrin R) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TfR (Transferrin R) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 29806 |
| Conjugado | Janelia Fluor 635 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TFR1, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human TfR |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |