missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFIP11 Antibody (3H5) [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30522308 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30522308 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30522308 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343044R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TFIP11 Monoclonal antibody specifically detects TFIP11 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFIP11
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3H5
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bK445C9.6, DKFZP434B194, FLJ22086, hNtr1, NTR1, Septin and tuftelin-interacting protein 1, STIP, STIP-1, TIP39Spp382, tuftelin interacting protein 11, tuftelin-interacting protein 11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno tuftelin interacting protein 11 - (Uniprot# Q9UBB9)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24144
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.