missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFII-I Antibody (PCRP-RXRG-5C9), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18576266 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18576266 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18576266 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP323993UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TFII-I Monoclonal antibody specifically detects TFII-I in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFII-I
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-RXRG-5C9
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BAP-135,135kD, BAP135WBS, Bruton tyrosine kinase-associated protein 135, BTKAP1, DIWS, FLJ38776, FLJ56355, general transcription factor II, i, general transcription factor IIi, general transcription factor II-I, GTFII-I, IB291, SPINBTK-associated protein 135, TFII-ISRF-Phox1-interacting protein, WBSCR6, Williams-Beuren syndrome chromosome region 6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TFII-I protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2969
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.