Learn More
Tezacaftor, MedChemExpress
Código de producto. 16446528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446528 10 mg 10 miligramos
16426776 100 mg 100 miligramos
16421186 200 mg 200 miligramos
16409117 5 mg 5 miligramos
16402627 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16446528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15448
MedChemExpress Tezacaftor (VX-661) is a second F508del CFTR corrector and help CFTR protein reach the cell surface.
Tezacaftor (VX-661) is a second F508del CFTR corrector and help CFTR protein reach the cell surface.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tezacaftor
CAS 1152311-62-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27F3N2O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo VX-661
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (192.12 mM)
SMILES O=C(C1(C2=CC=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)CC1)NC4=CC5=C(N(C[C@@H](O)CO)C(C(C)(C)CO)=C5)C=C4F
Peso molecular (g/mol) 520.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.5
Porcentaje de pureza 98.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death