Learn More
Texwipe™ ThermaSeal™ 60 Los paños son 100 % poliéster de doble tejido y filamento continuo.
Código de producto. 15732396 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15732396 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 150
1 options
Código de producto. 15732396 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX2069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.95€
    38.99€ / paquete de 150
    Ahorro 9.96€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para ISO Solicitudes de clase 3 a 7 (clase 1 a 10.000)
  • El tejido de poliéster de doble punto de 100 % de filamento continuo proporciona una buena absorbencia, eficacia de limpieza y resistencia a la abrasión
  • Toallitas de poliéster de corte en caliente económicas para limpieza multiuso en salas limpias críticas
  • Bordes sellados térmicamente para el control de las fibras
Información de órdenes
Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO Clase 4 utilizando envases para salas limpias Bag-Within-A-Bag™ a prueba de disolventes. Peso base, 122g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita seca
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 122
Estructura Construcción de doble tejido de filamento continuo al 100%
Bordes Sellado térmico
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de limpieza general en salas limpias ISO Clase 3 a 5 (Clase 1 a 100)