Description
Para aplicaciones ISO clase 6 y 7
Los paños económicos multiusos no tejidos están hechos de una mezcla de 55% de celulosa y 45% de poliéster y —combinan la capacidad de absorción de la fibra natural con la limpieza y la resistencia de la fibra sintética.
- El proceso de hidroentramado utiliza chorros de agua para mezclar las fibras, por lo que se elimina la necesidad de emplear aglutinantes químicos
- Proporcionan una excelente fuerza bidireccional y niveles de extraíbles de disolventes muy bajos
- Ofrecen una excelente resistencia tanto húmedas como secas, compatibilidad con disolventes y resistencia a ácidos
- No arañan ni raspan los componentes de precisión delicados
Order Info
Disponible como toallitas secas o en un CleanPak™ presaturado con alcohol isopropílico al 70 %. Peso base: 67g/m2.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Toallita seca |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Peso base | 69 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 12 in |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.