Learn More
Texwipe™ Toallitas de limpieza TechniCloth™ II Blended
Código de producto. 11575365 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
46 x 46 cm (18 x 18 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
paquete de 75
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11575365 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 300
11595365 46 x 46 cm (18 x 18 in) paquete de 75
11585365 12 x 12 in paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11575365 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX1109
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 6 y 7
  • Hecho de una mezcla hidroentangulada de 55 % celulosa y 45 % poliéster y tratado con un acabado de partículas ultrabajas (ULP) propiedad de ITW Texwipe
  • Reduce significativamente la generación de partículas
  • Acabado ULP formulado para resistir la extracción en disolventes de uso común
Información de órdenes
Peso base: 68g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita seca
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Poliéster Celulosa
Peso base 67
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Diseñados para entornos críticos donde la baja generación de partículas y la alta absorbencia son consideraciones primordiales, excelente para su uso en instalaciones para circuitos integrados, placas de circuitos impresos y fabricación de componente