Learn More
Texwipe™ Cubiertas de repuesto para AlphaMop™ Fregonas para salas blancas
Código de producto. 17804085 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Esterilizables en autoclave unitSize
17804085 Esterilizable en autoclave 1 set
1 options
Código de producto. 17804085 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor STX7118
Includes
Certificados de conformidad e irradiación específicos del lote
Adecuado para requisitos de entornos de clase 3 a 5.
  • Fabricado en tejido de doble punto preesterilizado. AlphaWipe™ poliéster
  • Irradiado con rayos gamma; cubiertas y almohadillas empaquetadas en bolsas dobles para garantizar la esterilidad.
  • Para uso en entornos controlados, asépticos y estériles.
  • Fregar paredes, suelos y techos
  • Aplicación y eliminación de soluciones de limpieza y desinfección.
  • Niveles extremadamente bajos de fibras liberables
  • Compatibilidad de ajuste destacada con mopa de cabeza acolchada para dorsales, poliéster lavable y fácilmente intercambiable
  • Auditorías de control de calidad completamente independientes para garantizar la esterilidad
  • Código de lote y fecha de vencimiento fáciles de leer en cada bolsa
  • Elimina la preparación, documentación y validación de cubiertas y almohadillas de autoclave.
  • Se adapta a pisos texturizados y otras superficies.
Compliance
Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10 6 de acuerdo con ANSI™ /AAMI™ /ISO™11137