Learn More
Texwipe™ Toallitas de nailon MiracleWipe™
Código de producto. 15792406 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15792406 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) paquete de 150
15782406 10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in) paquete de 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15792406 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX4009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    131.66€ / paquete de 150
    Ahorro 28.34€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de ISO Clase 5 a 6
  • La construcción de nailon doble tejido crea una gran superficie que sujeta y evita la contaminación, evitando su transferencia
  • Ultraclean El limpiador altamente absorbente es resistente a la estática, a la abrasión y al desgaste.
  • Sin pelusa, —presentan niveles de partículas extremadamente bajos
  • Limpiado y procesado en un ISO Entorno de sala limpia de clase 3 de acuerdo con Fed. Spec. 209E
Información de órdenes
Peso base: 170g/m2.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas limpias
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Material Nailon
Peso base 170
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999
Estructura Tejido doble
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideales para la limpieza de superficies ópticas y de fotomáscaras sensibles