Descripción
- Ideal para eliminar fragmentos de obleas rotas o residuos de procesos superficies lisas y desiguales
- La textura superficial única encapsula y elimina el grano durante la limpieza
- Excelente sorbencia, buen control de partículas y fibras, y resistencia a la abrasión
- Procesado Vectra™ para una limpieza y consistencia excepcionales
Información de órdenes
Peso base: 170g/m2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas secas Vectra™ Honeycomb™ 10 |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 22,9 cm |
| Material | Poliéster |
| Peso base | 164 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
| Estructura | Tejido doble |
| Bordes | Sellado |
| Mostrar más |