Learn More
Texwipe™ Cubos de polipropileno para salas blancas
Código de producto. 17995231 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17995231 Azul cada uno
17905241 Verde cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17995231 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX7061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00€
    79.70€ / paquete de 1
    Ahorro 16.30€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Especificaciones
Capacidad (métrico) 22 L
Material Polipropileno
Color Azul
Dimensiones 18 x 9,5 x 9,5 in. (45 x 24 x 24 cm)
Para utilizar con (aplicación) Fregonas planas
Altura (imperial) 9,5 in
Altura (métrico) 24 cm
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (imperial) 9,5 in
Anchura (métrico) 24 cm