Learn More
Texwipe™ AlphaMop™
Código de producto. 11591214 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tipo de producto:
Fregona para salas limpias
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tipo de producto Tamaño de la unidad
11591214 Poliéster Fregona para salas limpias cada uno
1 options
Código de producto. 11591214 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX7108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    126.92€ / paquete de 1
    Ahorro 27.08€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Sistema de mopa plana para limpieza sencilla y eficiente de pisos, paredes y techos
Diseñado específicamente para las necesidades de los entornos de producción ultralimpia. Las fundas de mopa de poliéster lavadas y fáciles de cambiar se ajustan a un conjunto de cabezal plano acolchado con espuma. El mango de fibra de vidrio ligero y duradero proporciona un excelente control sobre el cabezal giratorio y permite acceder fácilmente a las zonas de difícil acceso.
  • Permite un cambio rápido de superficies de fregado para un cumplimiento estricto del protocolo de limpieza cubierta ISO clase 4 para funda de fregona de poliéster Alpha™ en sala limpia
  • La almohadilla de espuma reemplazable garantiza que la funda de la mopa de poliéster se ajuste a los suelos texturizados y otras superficies
  • Mantiene una generación ultrabaja de partículas y extraíbles. Resistente a la corrosión, la abrasión y los productos químicos de limpieza y desinfección más utilizados, como blanqueadores, fenoles y compuestos de amonio cuaternario
  • Cabezales de fregona de poliéster y almohadillas de espuma AlphaMop disponibles por separado (150 cabezales y seis almohadillas por caja)
  • Fundas de fregona AlphaMop presaturadas con un 6 % IPA Honeycomb™ 10 Las fundas de políerter y doble tejido tienen una textura abrasiva (se suministran 150 fundas por caja)
Especificaciones
Tipo de producto Fregona para salas limpias
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Mango de fibra de vidrio de 1,5 m (60 pulg) y montaje de cabezal único de 38,1 x 20,3 cm (15 x 8 pulg), 6 fundas de fregona de poliéster AlphaWipe
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones que requieren contaminación iónica, extraíble y bajo nivel de partículas, superior para la limpieza de paredes, suelos y techos, diseñado específicamente para entornos de fabricación ultralimpios
Material Poliéster