Learn More
Texwipe TexSeal™ Toallitas para salas blancas TX2029
Código de producto. 16649893 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16649893 9 x 9 in paquete de 100
1 options
Código de producto. 16649893 Proveedor Texwipe N.º de proveedor TX2029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    74.81€ / paquete de 100
    Ahorro 16.19€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TX2029 está diseñado para su uso en los entornos de salas blancas más críticos. El limpiaparabrisas contiene cuatro bordes completamente sellados para evitar la liberación de fibras y partículas.
Características y ventajas
  • Cuatro bordes completamente sellados para evitar la liberación de fibras.
  • Excelente equilibrio entre eficacia de limpieza, resistencia a la abrasión y capacidad de absorción.
  • 100% poliéster de filamento continuo
  • Asegura la limpieza con bajos niveles de iones y extraíbles.
  • Resiste la abrasión bajo un uso riguroso o al limpiar superficies rugosas.
  • Ayuda a prevenir la contaminación del producto y de la sala limpia al minimizar la liberación de fibras y partículas.
  • Trazabilidad lote a lote
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Punto de poliéster
Dimensiones (L x An) 9 x 9 in