Learn More
Tetratriacontano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10319457 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10319457 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10319457 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432070010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 14167-59-0 | C34H70 | 478.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetratriacontane
CAS 14167-59-0
Punto de fusión 73.9°C to 74.9°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C34H70
Número MDL MFCD00009412
Cantidad 1 g
Sinónimo n-tetratriacontane, unii-94ua0738yx, tetratriacontane, analytical standard, tetratriacontane, acmc-1bniv
Clave InChI GWVDBZWVFGFBCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC tetratriacontano
Peso molecular (g/mol) 478.93
PubChem CID 26519
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.93
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas