Learn More
Tetrafenilmetano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417726 1 g 1 g
11427726 5 g 5 g
11437726 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14706.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 630-76-2 | C25H20 | 320.435 g/mol
Tetraphenylmethane is used to prepare a tetrapyridone tecton, which forms a diamondoid network with large internal chambers. It is also used in the preparation of 1-{4-[tris-(4-acetyl-phenyl)-methyl]-phenyl}-ethanone by Friedel-Crafts acylation reaction with acetyl chloride using aluminum chloride as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafenilmetano se utiliza para preparar un tectón de tetrapiridona, que forma una red diamondoide con grandes cámaras internas. También se utiliza en la preparación de 1-{4-[tris-(4-acetil-fenil)-metil]-fenil}-etanona por reacción de acilación de Friedel-Crafts con cloruro de acetilo utilizando cloruro de aluminio como catalizador.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-76-2
Fórmula molecular C25H20
Peso molecular (g/mol) 320.435
Número MDL MFCD00014428
Clave InChI PEQHIRFAKIASBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraphenylmethane, methane, tetraphenyl, tetraphenyl methane, benzene, 1,1',1,1'-methanetetrayltetrakis, triphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1,1'-methanethetrayltetrakis, acmc-20ajiz, pubchem10677
PubChem CID 12424
Nombre IUPAC tritilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraphenylmethane
Punto de fusión 280°C to 285°C
Punto de ebullición 431°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1913557
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.44
Porcentaje de pureza 96%