Learn More
Tetrafeniletileneno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tetraphenylethylene is used in construction and in the manufacture of medical equipment, packaging, and electrical appliances. And it is used to produce other chemical like 1,1,2,2-Tetraphenyl-ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tetrafeniletileneno se utiliza en la construcción y en la fabricación de equipos médicos, embalajes y aparatos eléctricos. Además, sirve para producir otros productos químicos como el 1,1,2,2-tetrafenil-etano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraphenylethylene |
| Punto de fusión | 222°C to 226°C |
| Punto de ebullición | 420°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1913548 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.45 |
| Porcentaje de pureza | 98% |