Learn More
Tetrafeniletileneno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312715 5 g 5 g
11322715 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00222.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 632-51-9 | C26H20 | 332.446 g/mol
Tetraphenylethylene is used in construction and in the manufacture of medical equipment, packaging, and electrical appliances. And it is used to produce other chemical like 1,1,2,2-Tetraphenyl-ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafeniletileneno se utiliza en la construcción y en la fabricación de equipos médicos, embalajes y aparatos eléctricos. Además, sirve para producir otros productos químicos como el 1,1,2,2-tetrafenil-etano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-51-9
Fórmula molecular C26H20
Peso molecular (g/mol) 332.446
Número MDL MFCD00004764
Clave InChI JLZUZNKTTIRERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraphenylethylene, tetraphenylethene, 1,1,2,2-tetraphenylethene, ethylene, tetraphenyl, 1,1,2,2-tetraphenylethylene, benzene, 1,1',1,1'-1,2-ethenediylidene tetrakis, tetraphenylethylen, 1,2,2-triphenylvinyl benzene, 1,2,2-tetraphenylethylene, 1,1',1,1'-1,2-ethenediylidene tetrakisbenzene
PubChem CID 69437
Nombre IUPAC 1,2,2-trifeniletenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraphenylethylene
Punto de fusión 222°C to 226°C
Punto de ebullición 420°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1913548
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.45
Porcentaje de pureza 98%