Learn More
Disulfuro de tetrametiltiuram, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453940 100 g 100 g
11430551 500 g 500 g
11440551 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453940 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20063.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-26-8 | C6H12N2S4 | 240.416 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-26-8
Fórmula molecular C6H12N2S4
Peso molecular (g/mol) 240.416
Número MDL MFCD00008325
Clave InChI KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiram, tetramethylthiuram disulfide, thiuram, tmtd, pomarsol, thirame, arasan, fernasan, nobecutan, rezifilm
PubChem CID 5455
ChEBI CHEBI:9495
Nombre IUPAC dimetilcarbamotioilsulfanilo N,N-dimetilcarbamoditioato
SMILES CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylthiuram disulfide
Punto de fusión 152°C to 155°C
Densidad 1.3
Punto de ebullición 129°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 1725821
Índice Merck 14,9371
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.43
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetramethylthiuram disulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiram