Learn More
Tetrametiletileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494624 25 g 25 g
11484624 5 g 5 g
11404634 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494624 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13201.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 563-79-1 | C6H12 | 84.162 g/mol
Tetramethylethylene is an pharmaceutical intermediate. Ozonolysys in neat tetramethyleneethylene gives tetramethyleneethylene epoxide as product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrametiletileno es un intermediario farmacéutico. La ozonólisys en tetrametilenetileno puro da epóxido de tetrametilenetileno como producto.
Solubilidad
Soluble en agua (0,071 g/l)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-79-1
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.162
Número MDL MFCD00008897
Clave InChI WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
PubChem CID 11250
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbut-2-eno
SMILES CC(=C(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylethylene
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.705
Punto de ebullición 72°C to 73°C
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.412
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1361357
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (0.071g/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 97%