Learn More
Tetrametilciclopentadieno, isómeros mixtos, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328887 5 g 5 g
11318887 1 g 1 g
11308887 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038577.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4249-10-9 | C9H14 | 122.21 g/mol
Tetramethylcyclopentadiene is used in pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4249-10-9
Fórmula molecular C9H14
Peso molecular (g/mol) 122.21
Número MDL MFCD00145385
Clave InChI VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3,4-tetramethylcyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, 1,2,3,4-tetramethyl-1,3-cyclopentadiene, tetramethyl cyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, mixed isomers, pubchem15072, acmc-1an6q, 1,3-cyclopentadiene, tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-2,4-diene
PubChem CID 138163
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrametilciclopenta-1,3-dieno
SMILES CC1=C(C(=C(C1)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylcyclopentadiene
Nombre de nota Mixed isomers
Color Incolora
Densidad 0.808 g/mL
Punto de ebullición 55°C to 59°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible mix with mater.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.21
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Forma física Líquido