Learn More
Tetrametilciclopentadieno, isómeros mixtos, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tetramethylcyclopentadiene is used in pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetramethylcyclopentadiene |
| Nombre de nota | Mixed isomers |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.808 g/mL |
| Punto de ebullición | 55°C to 59°C (13 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 42°C (108°F) |
| Índice de refracción | 1.472 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3295 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Mostrar más |