Learn More
Tetrafluoroisoftalonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477214 1 g 1 g
11487214 5 g 5 g
11497214 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21599.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2377-81-3 | C8F4N2 | 200.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2377-81-3
Fórmula molecular C8F4N2
Peso molecular (g/mol) 200.10
Número MDL MFCD00013290
Clave InChI WVHMPQKZPHOCRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrafluoroisophthalonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoroisophthalonitrile, perfluoroisophthalonitrile, tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoro, tetrafluoroisopthalonitrile, m-dicyanotetrafluorobenzene, acmc-209g5p, 1,3-dicyanoperfluorobenzene
PubChem CID 608182
SMILES FC1=C(F)C(C#N)=C(F)C(C#N)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrafluoroisophthalonitrile
Punto de fusión 76°C to 78°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 6925899
Nombre IUPAC 2,4,5,6-tetrafluorobenceno-1,3-dicarbonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1
Porcentaje de pureza 97%