Learn More
Disulfuro de tetraetiltiuram, 97%
Código de producto. 10776151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10776151 25 g Frasco de plástico 25 g
10437150 500 g Frasco de plástico 500 g
10494545 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10776151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138120250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 97-77-8 | C₁₄H₂₄N₂S₃| 296,51 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-77-8
Fórmula molecular C10H20N2S4
Peso molecular (g/mol) 296.51
Número MDL MFCD00008157
Clave InChI AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
PubChem CID 3117
ChEBI CHEBI:4659
Nombre IUPAC N,N-dietilcarbamoditioato de dietilcarbamotioilsulfanilo
SMILES CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylthiuram disulfide
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70.0°C to 74.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 117°C (23.0 hPa)
Pérdida por secado 0.3% max. (60°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [(C2H5)2NCS2-]2
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 122
Fieser 06,569
Índice Merck 15, 3407
Información de solubilidad Solubility in water: 0.02g/100mL. Other solubilities: 3.82g/100mL alcohol, 7.14g/100mL ether, soluble in acetone, benzene, carbon disulfice and, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.51
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales, polvo cristalino o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylthiuram disulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación