Learn More
Disulfuro de tetraetiltiuram, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403950 100 g 100 g
11475576 250 g 250 g
11465576 1000 g 1000 g
11485576 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11403950 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20721.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-77-8 | C10H20N2S4 | 296.524 g/mol
Dopamine beta-hydroxylase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-77-8
Fórmula molecular C10H20N2S4
Peso molecular (g/mol) 296.524
Número MDL MFCD00009048
Clave InChI AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
PubChem CID 3117
ChEBI CHEBI:4659
Nombre IUPAC N,N-dietilcarbamoditioato de dietilcarbamotioilsulfanilo
SMILES CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylthiuram disulfide
Punto de fusión 69°C to 72°C
Punto de ebullición 117°C (17 mmHg)
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 1712560
Índice Merck 14,3364
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.54
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraethylthiuram disulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Disulfiram