Learn More
Bromuro de tetradeciltrimetil-amonio, 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 17811381 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17811381 100 g 100 g
11484451 500 g -
11494451 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17811381 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215210980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.10€
    93.45€ / 100 g
    Ahorro 4.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
CAS 1119-97-7
Fórmula molecular C17H38BrN
Peso molecular (g/mol) 336.40
Número MDL MFCD00011770
Clave InChI CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Myristyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecyltrimethyl-Ammonium Bromide
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Nombre IUPAC trimetil(tetradecil)azanio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetradecyltrimethyl-ammonium Bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecyltrimethyl-ammonium Bromide