Learn More
Tetradecylbenzene, 98%, Acros Organics™
Código de producto. 10564901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio; 5 g
Código de producto.
10564901 Frasco de vidrio; 5 g
1 options
Código de producto. 10564901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124680050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecylbenzene
Nombre de nota 99%
CAS 1459-10-5
Punto de fusión 15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 359.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C20H34
Fórmula lineal C6H5(CH2)13CH3
Índice de refracción 1.4805 to 1.4825
Número MDL MFCD00015080
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.85
Sinónimo 1-phenyltetradecane, benzene, tetradecyl, 1-tetradecylbenzene, tetradecane, 1-phenyl, myristylbenzene, n-tetradecylbenzene, unii-i0y9j0o95a, phenyl-n-tetradecane, acmc-209cvz, 1-phenyltetradecane, analytical standard
Clave InChI JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC Tetradecilbenceno
Peso molecular (g/mol) 274.492
PubChem CID 15086
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.49
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid