Código de producto. 10542581
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10542581
500 mL
Frasco de vidrio EcoSafPak™
500 ml
10317260
100 mL
Frasco de vidrio
100 ml
11934401
2.5 L
Frasco de vidrio
2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
10542581
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
174135000
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026Inicie sesión para ver el stock
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-59-4 | C14 H30 | 198.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
629-59-4
Clave InChI
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
PubChem CID
12389
ChEBI
CHEBI:41253
Nombre IUPAC
tetradecano
SMILES
CCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Tetradecane
Punto de fusión
5.8°C
Color
Incolora
Densidad
0.7670g/mL
Punto de ebullición
252.0°C to 254.0°C
Temperatura de inflamación
99°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
99%
Envase
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Fórmula molecular
C14H30
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )12 CH3
Índice de refracción
1.4280 to 1.4300
Cantidad
500 mL
Beilstein
01, 171
Gravedad específica
0.767
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso molecular (g/mol)
198.394
Formula Weight (peso de la fórmula)
198.39
Porcentaje de pureza
99%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
P331-NO provocar el vómito.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .