Código de producto. 10725981
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10725981
25 g
Frasco de plástico
25 GR
10103670
100 g
Frasco de plástico
100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
10725981
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
138040250
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 646-31-1 | C24 H50 | 338.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
646-31-1
Fórmula molecular
C24 H50
Peso molecular (g/mol)
338.65
Número MDL
MFCD00009352
Clave InChI
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
PubChem CID
12592
ChEBI
CHEBI:32936
Nombre IUPAC
tetracosano
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Tetracosane
Nombre de nota
99%
Punto de fusión
49°C to 52°C
Color
Blanco
Punto de ebullición
391°C
Temperatura de inflamación
>110°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
99%
Envase
Frasco de plástico
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )2 2 CH3
Cantidad
25 g
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula)
338.65
Porcentaje de pureza
99%
Forma física
Copos brillantes
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .