Learn More
Tetracontano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10155370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10155370 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
11974401 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 10155370 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 309165000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 4181-95-7 | C40H82 | 563.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4181-95-7
Fórmula molecular C40H82
Peso molecular (g/mol) 563.10
Número MDL MFCD00015267
Clave InChI KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
PubChem CID 20149
Nombre IUPAC tetracontano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetracontane
Punto de fusión 80.0°C to 83.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)38CH3
Cantidad 500 mg
Beilstein 01,III,592
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o sólido laminado