Learn More
Thermo Scientific Chemicals éster de etilo de tetrabromofenolftaleína, puro
Artikelnummer. 10289600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pakningsstørrelse:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase Pakningsstørrelse
10289600 1 g Frasco de vidrio 1 g
10108090 5 g Frasco de vidrio 5 g
10379103 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10289600 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 420070010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Se alle kampagner
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1176-74-5 | C22H14Br4O4 | 661.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1176-74-5
Fórmula molecular C22H14Br4O4
Peso molecular (g/mol) 661.96
Número MDL MFCD00066387
Clave InChI SQFXATUXPUCFFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabromophenolphthalein ethyl ester, 3',3,5',5-tetrabromophenolphthalein ethyl ester, ethyl tetrabromophenolphthalein, unii-6d91ns781o, ethyl 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl benzoate, 3 inverted exclamation marka,3 inverted exclamation marka,5 inverted exclamation marka,5 inverted exclamation marka-tetrabromophenolphthalein ethyl ester, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, benzoic acid,2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-,ethyl ester, ethyl 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methyl benzoate
PubChem CID 92873
Nombre IUPAC etil 2-[(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-(3,5-dibromo-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
Punto de fusión 208.0°C to 211.0°C
Color De rojo a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9331
Información de solubilidad Solubility in water: negligible.
Espectrofotometría 80.0% min.
Formula Weight (peso de la fórmula) 661.96
Grado Pure
Forma física Polvo
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.